Ethyltrimethylacetopyruvat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
A15164.03 A15164.06
A15164.03EA 45.1 EUR
A15164.03 A15164.06
Ethyltrimethylacetopyruvat ≥98%
Ethyltrimethylacetopyruvat
Purity: 98% CAS No.: 13395-36-3 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 68-70°/0.5mm MDL No.: MFCD00052319
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (0,5 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052319
CAS-Nummer: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4