Diclofenac-Natrium
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
J62609.06
J62609.14
J62609.22
J62609.06EA
49.1
EUR
J62609.06
J62609.14
J62609.22
Diclofenac-Natrium
Diclofenac-Natrium
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ Molecular Weight: 318,1 g/mol Schmelzpunkt: 283…285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082251 CAS-Nummer: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3081 |