3-Aminopropionitril-fumarat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
104470250
104471000
104470050
ACRO104470250EA
110
EUR
ACRO104470250
ACRO104471000
ACRO104470050
3-Aminopropionitril-fumarat 99+%
3-Aminopropionitril-fumarat
Formel:
C₁₀H₁₆N₄O₄ Molecular Weight: 256,26 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013142 CAS-Nummer: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
BSC Certification | Passes |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)