3-Aminopropionitril-fumarat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25440.06 B25440.14
B25440.06EA 34.4 EUR
B25440.06 B25440.14
3-Aminopropionitril-fumarat ≥98%
3-Aminopropionitril-fumarat
Purity: 98+% CAS No.: 2079-89-2 Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 256.26 Odour: Odourless Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 3573532 MDL No.: MFCD00078321
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
Molecular Weight: 256,26 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 177 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078321
CAS-Nummer: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7