Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
306730100
306730010
306730500
ACRO306730100EA
156
EUR
ACRO306730100
ACRO306730010
ACRO306730500
Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Methyl-vinylsulfon
Formel:
C₃H₆O₂S Molecular Weight: 106.15 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C (19 mmHg) Dichte: 1.21 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007567 CAS-Nummer: 3680-02-2 EINECS: 222-958-0 UN: 2810 ADR: 6.1 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 200 ppm 4-tert-Butylphenol |