Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylphenol
L01519.03
L01519.06
L01519.03EA
33
EUR
L01519.03
L01519.06
Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Methyl-vinylsulfon
Stabilized with 200 ppm 4-tert-butylphenol
Purity: 95%
CAS No.: 3680-02-2
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₃H₆O₂S Molecular Weight: 106.15 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C (19 mmHg) Dichte: 1.212 Flammpunkt: >109 °C (228 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007567 CAS-Nummer: 3680-02-2 EINECS: 222-958-0 UN: 2810 ADR: 6.1 I |