Dysprosium(III)acetylacetonat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dysprosium (III) acetylacetonate hydrate
13219.06
13219.14
13219.06EA
75.2
EUR
13219.06
13219.14
Dysprosium(III)acetylacetonat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium(III)acetylacetonat Hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14637-88-8
Molecular Formula: C15H21DyO6.xH2O
Formula Weight: 459.83(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013489
Formel:
C₁₅H₂₁DyO₆· xH₂O Molecular Weight: 459.83 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013489 CAS-Nummer: 14637-88-8 |