Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14994.06 L14994.14
L14994.06EA 29.2 EUR
L14994.06 L14994.14
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex 97%
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex
Purity: 97% CAS No.: 75-22-9 Molecular Formula: (CH3)3N.BH3 Formula Weight: 72.95 Flash Point: 64°(147°F) Melting Point: 93-95° Boiling Point: 172° Beilstein Reference: 3905060 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00012420
Formel: C₃H₁₂BN
Molecular Weight: 72,95 g/mol
Siedepunkt: 172 °C
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Dichte: 0,81
Flammpunkt: 64 °C (147 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012420
CAS-Nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II