Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
178985-25G 178985-5G 178985-100G
SIAL178985-25GEA 99 EUR
SIAL178985-25G SIAL178985-5G SIAL178985-100G
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₁₂BN
Molecular Weight: 72,95 g/mol
MDL: MFCD00012420
CAS-Nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II