[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, 1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium(II)dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
697230-1G 697230-5G
SIAL697230-1GEA 70.1 EUR
SIAL697230-1G SIAL697230-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Formel: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
Molecular Weight: 731.70 g/mol
MDL: MFCD00015757
CAS-Nummer: 72287-26-4
EINECS: 460-040-3