Carbamazepin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 93.2 EUR
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepin 98%
Carbamazepin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Molecular Weight: 236.27 g/mol
Schmelzpunkt: 189…192 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005073
CAS-Nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %