2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
H50176.03
H50176.MD
H50176.03EA
263
EUR
H50176.03
H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Purity: 96%
CAS No.: 77790-61-5
Molecular Formula: C9H12N2
Formula Weight: 148.21
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01691538
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01691538 CAS-Nummer: 77790-61-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |