4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Pyrrolidinopyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
83275-25G
83275-5G
SIAL83275-25GEA
58.1
EUR
SIAL83275-25G
SIAL83275-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol |
MDL:
MFCD00006415 CAS-Nummer: 2456-81-7 EINECS: 219-534-2 UN: 2923 ADR: 8,II |