Phenol (equilibriert) : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1)% vol. Stabilised
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Stabilisierung: 8-Hydroxychinolin
A0889.0100 A0889.0500
A0889.0100EA 53.7 EUR
A0889.0100 A0889.0500
Phenol (equilibriert) : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1)% vol. Stabilised
Phenol (equilibriert) : Chloroform : Isoamylalkohol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2810
ADR: 6.1 II