(Trimethylsilyl)diazomethan 2 M in Hexanen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyldiazomethane, TMS-Diazomethane
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 75.9 EUR
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethan 2 M in Hexanen
(Trimethylsilyl)diazomethan
Formel: C₄H₁₀N₂Si
Dichte: 0,675 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053946
CAS-Nummer: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M