Pufferlösungen, Natriumphosphat, (0,2 mol/l)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
J62041.APEA 77.6 EUR
J62041.AP J62041.K2 J62733.AP J62733.K2 J60565.AP J60565.K2 J61372.AP J61372.K2 J62152.AP J62152.K2 J63816.AP J63816.K2 J63482.AP J63482.K2
Pufferlösungen, Natriumphosphat, (0,2 mol/l)
Puffer Biologische Puffer
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206