Puffer, TRIS, 0,5-M-Lösungen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
J62287.APEA 59.3 EUR
J62287.AP J62287.K2 J61141.AP J61141.K2 J61144.AP J61144.K2 J62131.AP J62131.K2 J63735.AP J63735.K2
Puffer, TRIS, 0,5-M-Lösungen
Puffer Biologische Puffer
CAS-Nr.: 77-86-1
MDL-Nr.: MFCD00004679