4-(Benzyloxy)benzaldehyd auf Polystyrol, 2% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
Lieferant: NOVABIOCHEM (PART OF MB)
01-64-0182-100EA 1050 EUR
01-64-0182-100 01-64-0182-25 01-64-0182-5
4-(Benzyloxy)benzaldehyd auf Polystyrol, 2% quervernetzt mit Divinylbenzol 200-400 mesh
4-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
MDL: MFCD00003387
CAS-Nummer: 4397-53-9