N(α)-Boc-L-histidin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Boc-His-OH
275590010 275590050 275590250
ACRO275590010EA 24.5 EUR
ACRO275590010 ACRO275590050 ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidin 99+%
N(α)-Boc-L-histidin
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
Molecular Weight: 255,3 g/mol
Schmelzpunkt: 196…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065576
CAS-Nummer: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)