N(α)-Boc-L-histidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Boc-His-OH
B22042.03
B22042.06
B22042.03EA
21.8
EUR
B22042.03
B22042.06
N(α)-Boc-L-histidin ≥98%
N(α)-Boc-L-histidin
Purity: 98+%
CAS No.: 17791-52-5
Molecular Formula: C11H17N3O4
Formula Weight: 255.27
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 755289
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Molecular Weight: 255,3 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 198 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065576 CAS-Nummer: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |