Folsäure
Lieferant: PanReac AppliChem
APPCA7092.0025EA
78.7
EUR
APPCA7092.0025
A7092.0025
APPCA7092.0100
Folsäure
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molecular Weight: 441,41 g/mol |
MDL:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |