Retinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
all-trans-Retinoic acid, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, ATRA, Vitamin A acid, Tretinoin
11017-50
11017-500
CAYM11017-50EA
48
EUR
CAYM11017-50
CAYM11017-500
Retinsäure
Retinsäure
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ Molecular Weight: 300,44 g/mol |
MDL:
MFCD00001551 CAS-Nummer: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |