D(-)-Luciferin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54568-1 54568-2 54568-3
BMOL54568-1EA 0 EUR
BMOL54568-1 BMOL54568-2 BMOL54568-3
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL: MFCD00042929
CAS-Nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3