D(-)-Luciferin
Lieferant: Biotium
Synonyme:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
10100-2
10100
10100-1
10100-2EA
1170
EUR
10100-2
10100.
10100-1
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Formel:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ Molecular Weight: 280,3228 g/mol |
MDL:
MFCD00042929 CAS-Nummer: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |