D(-)-Luciferin
Lieferant: Serva
Synonyme: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
28073.01 28073.02 28073.03
SERA28073.01EA 0 EUR
SERA28073.01 SERA28073.02 SERA28073.03
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL: MFCD00042929
CAS-Nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3