D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
336780500 336780100
ACRO336780500EA 723 EUR
ACRO336780500 ACRO336780100
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate 98+%
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11865368
CAS-Nummer: 103404-75-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥17500 (385 nm, 0.5 M Na2CO3) (pH 11.5)