Aluminiummagnesiumisopropoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Magnesium aluminum i-propoxide
39320.04 39320.09 39320.18
39320.04EA 48.4 EUR
39320.04 39320.09 39320.18
Aluminiummagnesiumisopropoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Aluminiummagnesiumisopropoxid
Purity: 99.95+% CAS No.: 69207-83-6 Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 550.53 Physical Form: Low melt crystalline mass Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 114°/0.2mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00070426
Formel: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
Molecular Weight: 550.965 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070426
CAS-Nummer: 69207-83-6
UN: 3181
ADR: 4.1 III