Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
18565-1G 18565-25G 18565-5G
SIAL18565-1GEA 25.5 EUR
SIAL18565-1G SIAL18565-25G SIAL18565-5G
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Molecular Weight: 466,2 g/mol
MDL: MFCD00077412
CAS-Nummer: 132705-51-2