Theophyllin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
J60203.5H
J60203.RX
J60203.5HEA
78.2
EUR
J60203.5H
J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Formel:
C₇H₈N₄O₂ Molecular Weight: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 270…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079619 CAS-Nummer: 58-55-9 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,9285 |