Theophyllin Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
A15997.30EA 73.7 EUR
A15997.30 A15997.18 A15997.0B
Theophyllin Monohydrat ≥99%
Theophyllin Monohydrat
Purity: 99% CAS No.: 5967-84-0 Molecular Formula: C7H8N4O2.H2O Formula Weight: 198.18 (180.16anhy) Odour: Odourless Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 13463 Merck Reference: 14,9285 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00151659
Formel: C₇H₈N₄O₂·1H₂O
Molecular Weight: 198,18 g/mol (180,16 anhy)
Schmelzpunkt: 270…274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151659
CAS-Nummer: 5967-84-0
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9285