Theophyllin-7-essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)acetic acid
A11473.14 A11473.22 A11473.36
A11473.14EA 102 EUR
A11473.14 A11473.22 A11473.36
Theophyllin-7-essigsäure ≥98%
Theophyllin-7-essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 652-37-9 Molecular Formula: C9H10N4O4 Formula Weight: 238.20 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 279221 Merck Reference: 14,24 MDL No.: MFCD00022832
Formel: C₉H₁₀N₄O₄
Molecular Weight: 238,20 g/mol
Schmelzpunkt: 268…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022832
CAS-Nummer: 652-37-9
EINECS: 211-490-2
Merck Index: 14,24