7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D0633-1KG D0633-500G
SIALD0633-1KGEA 673 EUR
SIALD0633-1KG SIALD0633-500G
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin, Sigma-Aldrich®
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₄
Molecular Weight: 254,24 g/mol
MDL: MFCD00005759
CAS-Nummer: 479-18-5
EINECS: 207-526-1