1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21804.06
B21804.14
B21804.06EA
37
EUR
B21804.06
B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Purity: 97%
CAS No.: 41532-84-7
Molecular Formula: C15H15N
Formula Weight: 209.29
Melting Point: 114-119°
Beilstein Reference: 153709
Formel:
C₁₅H₁₅N Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082627 CAS-Nummer: 41532-84-7 EINECS: 255-429-8 |