2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
L15612.03
L15612.06
L15612.03EA
37.8
EUR
L15612.03
L15612.06
2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid ≥98%
2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 4808-48-4
Molecular Formula: C16H10O3
Formula Weight: 250.26
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 236°/15mm
MDL No.: MFCD00005521
Formel:
C₁₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 250,26 g/mol Siedepunkt: 236 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 157…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005521 CAS-Nummer: 4808-48-4 EINECS: 225-370-2 |