Forskolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J63292.MFEA
828
EUR
J63292.MF
J63292.MC
J63292.MA
Forskolin ≥98%
Forskolin
An adenylcyclase activator
Formel:
C₂₂H₃₄O₇ Molecular Weight: 410,51 g/mol |
MDL:
MFCD00082317 CAS-Nummer: 66575-29-9 EINECS: 266-410-9 Merck Index: 14,2476 |