Forskolin (aus Coleus forskohlii), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
344270-50EA 664 EUR
344270-50 344270-10 344270-25
Forskolin (aus Coleus forskohlii), Millipore®
Forskolin
Formel: C₂₂H₃₄O₇
Molecular Weight: 410,51 g/mol
MDL: MFCD00082317
CAS-Nummer: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9