Ionomycin
Lieferant: Cayman Chemical
10004974-1
10004974-5
10004974-10
10004974-25
CAYM10004974-1EA
59
EUR
CAYM10004974-1
CAYM10004974-5
CAYM10004974-10
CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Formel:
C₄₁H₇₂O₉ |
MDL:
MFCD06798385 CAS-Nummer: 56092-81-0 |