4-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
AM-1625-25G AM-1625-5G
COBBAM-1625-25GEA 0 EUR
COBBAM-1625-25G COBBAM-1625-5G
4-(Boc-amino)piperidin
4-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL: MFCD00798171
CAS-Nummer: 73874-95-0