4-(Boc-amino)piperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540935-1G
540935-25G
540935-5G
SIAL540935-1GEA
23.7
EUR
SIAL540935-1G
SIAL540935-25G
SIAL540935-5G
4-(Boc-amino)piperidin, Sigma-Aldrich®
4-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol |
MDL:
MFCD00798171 CAS-Nummer: 73874-95-0 |