(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
H30538.03 H30538.06
H30538.03EA 171 EUR
H30538.03 H30538.06
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Purity: 97% CAS No.: 625471-18-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03094718
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094718
CAS-Nummer: 625471-18-3
ADR: 8,III