(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
AM-1606-5G
AM-1606-1G
AM-1606-25G
COBBAM-1606-5GEA
61
EUR
COBBAM-1606-5G
COBBAM-1606-1G
COBBAM-1606-25G
(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol |
MDL:
MFCD01861219 CAS-Nummer: 184637-48-7 |