4-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
019433-1G 019433-5G
FLUO019433-1GEA 31.1 EUR
FLUO019433-1G FLUO019433-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL: MFCD01076201
CAS-Nummer: 87120-72-7