4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
BTB14060.250
BTB14060.1
CHMPBTB14060.250EA
0
EUR
CHMPBTB14060.250
MAYBBTB14060.1
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₆O₂ Molecular Weight: 240,30 g/mol |
MDL:
MFCD00800683 CAS-Nummer: 144896-51-5 |