3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06 A11164.03
A11164.06EA 209 EUR
A11164.06 A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormethyl)benzophenon
Purity: 98% CAS No.: 175136-66-0 Molecular Formula: C17H6F12O Formula Weight: 454.22 Melting Point: 139-140° MDL No.: MFCD00042474
Formel: C₁₇H₆F₁₂O
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042474
CAS-Nummer: 175136-66-0