Allantoin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
102841000
102845000
ACRO102841000EA
32.4
EUR
ACRO102841000
ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formel:
C₄H₆N₄O₃ Molecular Weight: 158,12 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005260 CAS-Nummer: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...