1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
L16606.09
L16606.18
L16606.09EA
104
EUR
L16606.09
L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Purity: 97%
CAS No.: 78560-45-9
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3
Formula Weight: 481.55
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 6154526
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042363
Formel:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Molecular Weight: 481.55 g/mol Siedepunkt: 192 °C Dichte: 1.638 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042363 CAS-Nummer: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8 II |