1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
SILS13125.10
SILS13125.25
SILNSILS13125.10EA
0
EUR
SILNSILS13125.10
SILNSILS13125.25
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Formel:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Molecular Weight: 481.55 g/mol |
MDL:
MFCD00042363 CAS-Nummer: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8 II |