1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44543.09EA 331 EUR
44543.09 44543.04
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Formel: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Molecular Weight: 440,71 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C
Dichte: 1,461
Flammpunkt: 52 °C (180 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042359
CAS-Nummer: 102488-47-1
ADR: 8,II