1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
L16604.06
L16604.14
L16604.06EA
92
EUR
L16604.06
L16604.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethylchlorsilan
Purity: 95%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3453
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Molecular Weight: 440,71 g/mol Siedepunkt: 189…191 °C Dichte: 1,461 Flammpunkt: 52 °C (125 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042359 CAS-Nummer: 102488-47-1 ADR: 8,II |