2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid 90% tech. stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 132 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid 90% tech. stabilisiert
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molecular Weight: 166,72 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009919
CAS-Nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine